5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14304-100MGEA 0 EUR
APOSOR14304-100MG APOSOR14304-1G APOSOR14304-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Kaava: C₉H₉BO₂S
MW: 192,043 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06200866
CAS-numero: 136099-65-5