4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR14434-100GEA 915 EUR
APOSOR14434-100G APOSOR14434-50G
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
4'-Hydroxy-4-methoxychalcone
Kaava: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,281 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020170
CAS-numero: 6338-81-4