1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1455-1GEA 278 EUR
APOSOR1455-1G APOSOR1455-250MG
1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate
Kaava: C₁₅H₁₆INO₄
MW: 401,196 g/mol
Sulamispiste: 154…155 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06797499
CAS-numero: 850374-94-6