5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR14866-1GEA 232 EUR
APOSOR14866-1G APOSOR14866-250MG
5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole 97%
5-[(Methylamino)methyl]-3-phenylisoxazole
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09055377
CAS-numero: 852431-00-6
UN: 2735
ADR: 8,III