3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14962-250MGEA 206 EUR
APOSOR14962-250MG
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Kaava: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,655 g/mol
Sulamispiste: 122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06801341
CAS-numero: 949468-94-4