5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15044-5GEA 92.2 EUR
APOSOR15044-5G APOSOR15044-25G APOSOR15044-1G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Kaava: C₇H₆ClN₅
MW: 195,609 g/mol
Sulamispiste: 160…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03085917
CAS-numero: 54013-18-2