2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR15183-5GEA 426 EUR
APOSOR15183-5G APOSOR15183-1G
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Kaava: C₁₅H₁₈N₂O₄S
MW: 322,379 g/mol
Sulamispiste: 187…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02187293
CAS-numero: 477858-37-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR