(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15685-1GEA 71.8 EUR
APOSOR15685-1G
(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
Kaava: C₅H₁₁N·C₇H₈O₃S
MW: 257,349 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368912
CAS-numero: 1212353-38-2