5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR15946-250MGEA 121 EUR
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Kaava: C₅H₆BrNO
MW: 176,011 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09879901
CAS-numero: 36958-61-9
UN: 3265
ADR: 8,III