2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR17045-250MGEA 96.6 EUR
APOSOR17045-250MG
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02986395
CAS-numero: 101382-55-2