4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR17104-1GEA 249 EUR
APOSOR17104-1G APOSOR17104-500MG
4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
4-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12400760
CAS-numero: 79055-59-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR