4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17618-1GEA 666 EUR
APOSOR17618-1G APOSOR17618-250MG
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Kaava: C₅H₅BrO₃
MW: 192,995 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07787463
CAS-numero: 80715-22-6