2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17933-250MGEA 190 EUR
APOSOR17933-250MG
2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
2-Amino-5-hydroxy-1,3-benzothiazole
Kaava: C₇H₆N₂OS
MW: 166,2 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00985125
CAS-numero: 118526-19-5