6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific

Vaara

APOSOR18021-1GEA 80.5 EUR
APOSOR18021-1G
6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
6-Amino-3-bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Kaava: C₅H₃BrClN₅
MW: 248,468 g/mol
Sulamispiste: 267…273 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD13193632
CAS-numero: 1003298-79-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR