2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18025-1GEA 353 EUR
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Kaava: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09863167
CAS-numero: 188781-10-4