3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR183435-1GEA 220 EUR
APOSOR183435-1G
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
3-[4-Methyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]pyridine
Kaava: C₁₂H₁₀N₄S
MW: 242,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06808800
CAS-numero: 499796-05-3