2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR183447-1GEA 220 EUR
APOSOR183447-1G
2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
2,8-Dimethyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₁₂H₁₂N₄
MW: 212,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269634
CAS-numero: 372198-36-2