tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR183523-1GEA 194 EUR
APOSOR183523-1G
tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-amino-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Kaava: C₁₅H₂₂N₄O₄
MW: 322,36 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12022589
CAS-numero: 193902-98-6