2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18609-250MGEA 68.8 EUR
APOSOR18609-250MG APOSOR18609-100MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Kaava: C₇H₈ClN
MW: 141,598 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12400986
CAS-numero: 72093-12-0