Sodium 4-chlorobenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1870X-5GEA 0 EUR
APOSOR1870X-5G APOSOR1870X-25G APOSOR1870X-100G
Sodium 4-chlorobenzoate 98%
Sodium 4-chlorobenzoate
Kaava: C₇H₄ClO₂·Na
MW: 178,548 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016523
CAS-numero: 3686-66-6