4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR19516-250MGEA 115 EUR
APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G APOSOR19516-1G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD18378548
CAS-numero: 887757-31-5
UN: 3261
ADR: 8,III