Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR19532-250MGEA 99.6 EUR
APOSOR19532-250MG APOSOR19532-1G
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Kaava: C₉H₁₀BrNO₃
MW: 260,085 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23701735
CAS-numero: 926069-76-3