2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR19543-5GEA 124 EUR
APOSOR19543-5G
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 97%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Kaava: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,233 g/mol
Kiehumispiste: 63…64 °C
Sulamispiste: 38 °C
Tiheys: 1,0076 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 104,4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466185
CAS-numero: 39207-65-3