1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR200146-1GEA 455 EUR
APOSOR200146-1G
1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
1-(4-Methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-1H-pyrazole hydroiodide
Kaava: C₇H₁₀N₄·HI
MW: 278,094 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28154661
CAS-numero: 1822851-86-4