N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR200155-500MGEA 0 EUR
APOSOR200155-500MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Kaava: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11130810
CAS-numero: 1019405-20-9