2-(Methylsulphanyl)benzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR200156-1GEA 455 EUR
APOSOR200156-1G
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Kaava: C₈H₉NOS
MW: 167,228 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00757485
CAS-numero: 54705-16-7