2-Amino-3-nitrobenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR200158-1GEA 380 EUR
APOSOR200158-1G APOSOR200158-250MG APOSOR200158-500MG APOSOR200158-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzamide
2-Amino-3-nitrobenzamide
Kaava: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,149 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11215471
CAS-numero: 313279-12-8