3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR20017-5GEA 732 EUR
APOSOR20017-5G APOSOR20017-1G APOSOR20017-250MG
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Kaava: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD26406271
CAS-numero: 1823373-90-5