5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR20042-1GEA 212 EUR
APOSOR20042-1G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Kaava: C₁₇H₂₆BNO₆
MW: 351,202 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11855974
CAS-numero: 942070-38-4