[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2058-1GEA 491 EUR
APOSOR2058-1G APOSOR2058-5G
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08741433
CAS-numero: 906352-65-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III