1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2066-1GEA 264 EUR
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₃N₃·ClH
MW: 223,702 g/mol
Sulamispiste: 198…199,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07690519
CAS-numero: 904696-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III