2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21278-1GEA 185 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Kaava: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,321 g/mol
Sulamispiste: 59…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026282
CAS-numero: 20039-94-5