7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR2133-250MGEA 177 EUR
APOSOR2133-250MG APOSOR2133-1G
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Kaava: C₁₁H₇NO
MW: 169,179 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03695467
CAS-numero: 19307-13-2