3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR2148-250MGEA 989 EUR
APOSOR2148-250MG
3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine
3-(2-Aminothien-5-yl)pyridine
Kaava: C₉H₈N₂S
MW: 176,238 g/mol
Sulamispiste: 126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09038085
CAS-numero: 837376-58-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR