1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21538-250MGEA 17.7 EUR
APOSOR21538-250MG APOSOR21538-1G
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,087 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00275454
CAS-numero: 931-18-0