2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR21637-5GEA 273 EUR
APOSOR21637-5G APOSOR21637-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Kaava: C₁₃H₇ClN₂O₂S
MW: 290,725 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067807
CAS-numero: 78940-73-5