2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR21707-250MGEA 61.5 EUR
APOSOR21707-250MG APOSOR21707-1G
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
Kaava: C₁₃H₁₀ClNO₂
MW: 247,677 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067838
CAS-numero: 175135-79-2
UN: 3261
ADR: 8,III