Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21804-10GEA 0 EUR
APOSOR21804-10G APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,214 g/mol
Sulamispiste: 93…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173858
CAS-numero: 77978-74-6