Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR21814-1GEA 155 EUR
APOSOR21814-1G APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₂ClNO₄
MW: 245,66 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00179171
CAS-numero: 77978-86-0