6-Bromo-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR21869-250MGEA 118 EUR
APOSOR21869-250MG APOSOR21869-1G
6-Bromo-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile
6-Bromo-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,079 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00829040
CAS-numero: 107955-83-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR