5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR21982-1GEA 403 EUR
APOSOR21982-1G
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
Kaava: C₉H₆O₃
MW: 162,142 g/mol
Sulamispiste: 127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100605
CAS-numero: 3952-69-0