6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2217-250MGEA 277 EUR
APOSOR2217-250MG APOSOR2217-1G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde
Kaava: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,097 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09998728
CAS-numero: 933734-91-9