3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22247-500MGEA 29.4 EUR
APOSOR22247-500MG
3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Kaava: C₁₅H₁₄NO·Cl
MW: 259,731 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00204657
CAS-numero: 19518-26-4