4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR22661-250MGEA 127 EUR
APOSOR22661-250MG APOSOR22661-1G
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Kaava: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
MW: 234,637 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03659692
CAS-numero: 1049754-99-5