2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2277-1GEA 87.9 EUR
APOSOR2277-1G
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Kaava: C₈H₉NO₄S
MW: 215,226 g/mol
Sulamispiste: 243…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07362354
CAS-numero: 20532-14-3