1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22784-250MGEA 32.3 EUR
APOSOR22784-250MG
1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione
Kaava: C₁₈H₁₆BrN₅O₂
MW: 414,256 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00829501
CAS-numero: 256417-42-2