4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22879-1GEA 87.9 EUR
APOSOR22879-1G
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
4-Acetyl-4-(ethoxycarbonyl)heptane-1,7-dioic acid
Kaava: C₁₂H₁₈O₇
MW: 274,267 g/mol
Sulamispiste: 105…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052373
CAS-numero: 72653-14-6