2-Aminofuran, N-BOC protected
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR22968-500MGEA 33.7 EUR
APOSOR22968-500MG APOSOR22968-1G
2-Aminofuran, N-BOC protected
2-Aminofuran, N-BOC protected
Kaava: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Sulamispiste: 98…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02682023
CAS-numero: 56267-47-1