2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl isocyanate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR22993-5GEA 410 EUR
APOSOR22993-5G APOSOR22993-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl isocyanate
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment
Kaava: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Kiehumispiste: 130…132 °C (3 mm Hg)
Sulamispiste: 42…43 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02677718
CAS-numero: 215162-92-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III