3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR22999-1GEA 433 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Kaava: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Kiehumispiste: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02677701
CAS-numero: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III